Stampa…
2,3-Dimercaptopropan-1-olo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Dimercapto-2,3 propanol-1, Dithioglycerine, 2,3-Dimercaptopropanol, BAL, Dimercaprol, 2,3-Dimercaptopropan-1-ol, 2,3-Dimercaptopropane-1-ol
D0621-1G D0621-25G D0621-5G
TCIAD0621-1GEA 23 EUR
TCIAD0621-1G TCIAD0621-25G TCIAD0621-5G
2,3-Dimercaptopropan-1-olo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dimercaptopropan-1-olo
Formula: C₃H₈OS₂
Peso molecolare: 124,22 g/mol
Punto di ebollizione: 223 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 77 °C
Densità: 1,2531 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004864
CAS Number: 59-52-9
EINECS: 200-433-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03209
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf93a3572d1c9567dac31f79a42f27230d6e6a2&vid=dbf93a3572d1c9567dac31f79a42f27230d6e6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %