Stampa…

Isopropilato di alluminio ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI
Pericolo

Synonyms: Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide

A0246-100G A0246-500G
TCIAA0246-100GEA 17 EUR
TCIAA0246-100G TCIAA0246-500G
Isopropilato di alluminio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Isopropilato di alluminio
Formula: C₉H₂₁AlO₃
Punto di ebollizione: 135 °C (13 hPa)
Punto di fusione: 119 °C
Densità: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008870
CAS Number: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,00347
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=550038a2b7065ce12699650703bd3169a048f5aa&vid=550038a2b7065ce12699650703bd3169a048f5aa&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 140.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR