Stampa…
Caproic anhydride ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0021-25ML C0021-500ML
TCIAC0021-25MLEA 16 EUR
TCIAC0021-25ML TCIAC0021-500ML
Caproic anhydride ≥96.0% (by GC)
Caproic anhydride
Formula: C₁₂H₂₂O₃
Punto di ebollizione: 244°C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 128°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009509
CAS Number: 2051-49-2
EINECS: 218-121-4
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26a32ba9b474fab5672de77b1c6f74b4a32c7693&vid=26a32ba9b474fab5672de77b1c6f74b4a32c7693&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %