2-Nitroethanol ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
N0368-25G
N0368-5G
TCIAN0368-25GEA
220
EUR
TCIAN0368-25G
TCIAN0368-5G
2-Nitroethanol ≥93.0% (by GC)
2-Nitroethanol
Formula:
C₂H₅NO₃ Punto di ebollizione: 197°C Punto di fusione: –80 °C Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007405 CAS Number: 625-48-9 EINECS: 210-895-1 |
|
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |