Stampa…

2-Metilaminoetanolo ≥99.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI
Pericolo

M0144-25ML M0144-500ML
TCIAM0144-25MLEA 16 EUR
TCIAM0144-25ML TCIAM0144-500ML
2-Metilaminoetanolo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Metilaminoetanolo
Formula: C₃H₉NO
Punto di ebollizione: 156°C
Punto di fusione: –5°C
Densità: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 73°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002839
CAS Number: 109-83-1
EINECS: 203-710-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3b32436b246d3f0630055ea17f1d37b2d8912d&vid=db3b32436b246d3f0630055ea17f1d37b2d8912d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR