1,3-Diamino-2-propanol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₁₀N₂O Punto di ebollizione: 114°C Punto di fusione: 42°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008142 CAS Number: 616-29-5 EINECS: 210-474-2 UN: 3259 ADR: 8,III |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |