Stampa…

4-(Dimethylamino)-1-butanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 4-(Dimethylamino)butan-1-ol, 4-Dimethylamino-1-butanol

D1659-25ML D1659-5ML
TCIAD1659-25MLEA 151 EUR
TCIAD1659-25ML TCIAD1659-5ML
4-(Dimethylamino)-1-butanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Dimethylamino)-1-butanol
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,19 g/mol
Punto di ebollizione: 188°C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020624
CAS Number: 13330-96-6
EINECS: 236-380-1
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65629f511cf4e56912dd93266d258fadc53bdf19&vid=65629f511cf4e56912dd93266d258fadc53bdf19&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR