Stampa…
2-Dimetilaminoetanolo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: DMAE
D0649-25ML D0649-500ML
TCIAD0649-25MLEA 17 EUR
TCIAD0649-25ML TCIAD0649-500ML
2-Dimetilaminoetanolo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Dimetilaminoetanolo
Formula: C₄H₁₁NO
Peso molecolare: 89.14 g/mol
Punto di ebollizione: 134°C
Punto di fusione: -59
Flash Pt: 40°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002846
CAS Number: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8 II
Merck Index: 14,02843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af2e6bda25e3edf4c98de4bd4ef36b452c1a327e&vid=af2e6bda25e3edf4c98de4bd4ef36b452c1a327e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %