Stampa…
1-Dimetilaminopropan-2-olo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0660-25ML D0660-500ML
TCIAD0660-25MLEA 16 EUR
TCIAD0660-25ML TCIAD0660-500ML
1-Dimetilaminopropan-2-olo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Dimetilaminopropan-2-olo
Formula: C₅H₁₃NO
Punto di ebollizione: 125°C
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 32°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004532
CAS Number: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488e1bfeb07a72673043237e0eb41a90acedaa53&vid=488e1bfeb07a72673043237e0eb41a90acedaa53&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %