Stampa…
2-Aminoetildimetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0719-25ML D0719-500ML D0719-100ML
TCIAD0719-25MLEA 25 EUR
TCIAD0719-25ML TCIAD0719-500ML TCIAD0719-100ML
2-Aminoetildimetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminoetildimetilamina
Formula: C₄H₁₂N₂
Punto di ebollizione: 107°C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 18°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008175
CAS Number: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&vid=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %