Stampa…
N,N-Dimetilformammide dimetil acetale ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1293-100ML D1293-25ML D1293-500ML
TCIAD1293-100MLEA 85 EUR
TCIAD1293-100ML TCIAD1293-25ML TCIAD1293-500ML
N,N-Dimetilformammide dimetil acetale ≥96.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetilformammide dimetil acetale
Formula: C₅H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 104°C
Densità: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 5°C
MDL Number: MFCD00008482
CAS Number: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ba6f6d40bdd9f85ad6c166cbc9951ca6ea32e4e&vid=7ba6f6d40bdd9f85ad6c166cbc9951ca6ea32e4e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %