Stampa…
Iodoacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2-Iodoacetonitrile
I0419-25G I0419-5G
TCIAI0419-25GEA 483 EUR
TCIAI0419-25G TCIAI0419-5G
Iodoacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Iodoacetonitrile
Formula: C₂H₂IN
Punto di ebollizione: 78°C
Densità: 2,3065 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 86°C
MDL Number: MFCD00001886
CAS Number: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2321770da49126d379a01a2f3d094a42d0459bb0&vid=2321770da49126d379a01a2f3d094a42d0459bb0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %