Trifluoromethanesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
CClF₃O₂S Punto di ebollizione: 31°C Densità: 1,583 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007451 CAS Number: 421-83-0 EINECS: 207-009-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |