Stampa…
Anidride trifluoroacetica ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Trifluoracetic anhydride, TFAA
T0433-20ML T0433-400ML T0433-100ML
TCIAT0433-20MLEA 22 EUR
TCIAT0433-20ML TCIAT0433-400ML TCIAT0433-100ML
Anidride trifluoroacetica ≥98.0% (by GC)
Anidride trifluoroacetica
Formula: C₄F₆O₃
Peso molecolare: 210,03 g/mol
Punto di ebollizione: 40°C
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 1,487 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000416
CAS Number: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453f87c60a47788082c750b91c7b8b481732e07c&vid=453f87c60a47788082c750b91c7b8b481732e07c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %