Stampa…

1-Amino-2,2,2-trifluoroethane ≥97.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethylamine

T1169-25G T1169-5G
TCIAT1169-25GEA 50 EUR
TCIAT1169-25G TCIAT1169-5G
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane
Formula: C₂H₄F₃N
Peso molecolare: 99,06 g/mol
Punto di ebollizione: 37°C
Densità: 1,2452 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: -17°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008132
CAS Number: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0b9308d9836453c02f0cd7b31d9b540ea1fd4ce&vid=b0b9308d9836453c02f0cd7b31d9b540ea1fd4ce&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR