Stampa…
Ethyl trifluoroacetate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Trifluoroacetic ethyl ester
T0432-25G T0432-500G T0432-100G
TCIAT0432-25GEA 16 EUR
TCIAT0432-25G TCIAT0432-500G TCIAT0432-100G
Ethyl trifluoroacetate ≥99.0% (by GC)
Ethyl trifluoroacetate
Formula: C₄H₅F₃O₂
Peso molecolare: 142.08 g/mol
Punto di ebollizione: 62°C
Punto di fusione: -78
Flash Pt: –7°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000419
CAS Number: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488558da2b6ced993030ce81714bf616df6e5e78&vid=488558da2b6ced993030ce81714bf616df6e5e78&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %