Thioacetic acid ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
T0189-25ML
T0189-500ML
T0189-100ML
TCIAT0189-25MLEA
16
EUR
TCIAT0189-25ML
TCIAT0189-500ML
TCIAT0189-100ML
Thioacetic acid ≥95.0% (by GC)
Thioacetic acid
Formula:
C₂H₄OS Peso molecolare: 76,12 g/mol Punto di ebollizione: 93°C Punto di fusione: –17 °C Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 5°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004853 CAS Number: 507-09-5 EINECS: 208-063-8 UN: 2436 ADR: 3,II Merck Index: 14,09320 |
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |