L-Metionina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₁₁NO₂S Punto di ebollizione: 278 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 136 °C Densità: 1,373 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063097 CAS Number: 63-68-3 EINECS: 200-562-9 Merck Index: 14,05975 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +23.7 to +24.7 deg (C=8, HCl (1+1)) (after drying) |
Solubility in Water | almost transparency |