Stampa…
Sebacoile dicloruro ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Sebacoyl chloride
S0030-25ML S0030-500ML S0030-100ML
TCIAS0030-25MLEA 26 EUR
TCIAS0030-25ML TCIAS0030-500ML TCIAS0030-100ML
Sebacoile dicloruro ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Sebacoile dicloruro
Formula: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 167°C
Punto di fusione: –3°C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 164°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000770
CAS Number: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0e0bf5b08fc9d6106953f7b191de31c4c8d2fad&vid=c0e0bf5b08fc9d6106953f7b191de31c4c8d2fad&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %