Stampa…
Methyl hexanoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
H0111-25ML H0111-500ML
TCIAH0111-25MLEA 18 EUR
TCIAH0111-25ML TCIAH0111-500ML
Methyl hexanoate ≥98.0% (by GC)
Methyl hexanoate
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 150°C
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 46°C
MDL Number: MFCD00009510
CAS Number: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dce5981f4ba4497ca8ac146744fb327656110783&vid=dce5981f4ba4497ca8ac146744fb327656110783&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 1.0