Stampa…

Ethyl hexanoate ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester

H0108-25ML H0108-500ML
TCIAH0108-25MLEA 16 EUR
TCIAH0108-25ML TCIAH0108-500ML
Ethyl hexanoate ≥99.0% (by GC)
Ethyl hexanoate
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 144,21 g/mol
Punto di ebollizione: 168 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –67 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 55°C
MDL Number: MFCD00009511
CAS Number: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03777
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f281167feb22a4941bd121c0fea959b0c862c36&vid=6f281167feb22a4941bd121c0fea959b0c862c36&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR