Stampa…
Paracetamolo ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fornitore: TCI
Pericolo
H0190-25G H0190-500G
TCIAH0190-25GEA 21 EUR
TCIAH0190-25G TCIAH0190-500G
Paracetamolo ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Paracetamolo
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di ebollizione: 388 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 168 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002328
CAS Number: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=549e8b15a5028585d5868d656cef30642728f1ee&vid=549e8b15a5028585d5868d656cef30642728f1ee&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency