Stampa…
Metacetamol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-3-aminophenol, Paracetamol, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilide
H0188-25G H0188-500G
TCIAH0188-25GEA 17 EUR
TCIAH0188-25G TCIAH0188-500G
Metacetamol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Metacetamol
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 147…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002263
CAS Number: 621-42-1
EINECS: 210-687-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d540958f3eb7d9dc24c1d7efd7b201b27f221722&vid=d540958f3eb7d9dc24c1d7efd7b201b27f221722&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency