4'-Nitroacetanilide ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈N₂O₃ Punto di ebollizione: 409 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007303 CAS Number: 104-04-1 EINECS: 203-169-0 Merck Index: 14,06581 |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 213.0 to 217.0 deg-C |