4'-Aminoacetanilide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₀N₂O Punto di ebollizione: 267 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 165 °C Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007853 CAS Number: 122-80-5 EINECS: 204-576-6 Merck Index: 14,00411 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 164.0 to 168.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |