Acido ossalico di idrazide ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
O0083-25G
O0083-250G
TCIAO0083-25GEA
54
EUR
TCIAO0083-25G
TCIAO0083-250G
Acido ossalico di idrazide ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Acido ossalico di idrazide
Formula:
C₂H₆N₄O₂ Punto di fusione: 240 °C Densità: 1,458 g/cm³ (23 °C) |
MDL Number:
MFCD00007608 CAS Number: 996-98-5 EINECS: 213-640-2 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Potassium bromate Method) | min. 96.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |