Stampa…
Hexanoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
H0117-25G H0117-500G H0117-100G
TCIAH0117-25GEA 16 EUR
TCIAH0117-25G TCIAH0117-500G TCIAH0117-100G
Hexanoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Hexanoyl chloride
Formula: C₆H₁₁ClO
Punto di ebollizione: 152 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –87 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 50°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000760
CAS Number: 142-61-0
EINECS: 205-549-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c836feafee35e996378e85f12f8b299f1d7dd77&vid=0c836feafee35e996378e85f12f8b299f1d7dd77&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %