Sodio piruvato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms:
2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
P0582-25G
P0582-500G
TCIAP0582-25GEA
16
EUR
TCIAP0582-25G
TCIAP0582-500G
Sodio piruvato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Sodio piruvato
Formula:
CH₃COCOONa Peso molecolare: 110,04 g/mol Punto di fusione: 220…230 °C Densità: 1,718 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002586 CAS Number: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |