Stampa…
Acido Piruvico ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0579-25G P0579-500G
TCIAP0579-25GEA 16 EUR
TCIAP0579-25G TCIAP0579-500G
Acido Piruvico ≥97.0% (by GC)
Acido Piruvico
Formula: C₃H₄O₃
Punto di ebollizione: 62°C
Punto di fusione: 13°C
Densità: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002585
CAS Number: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a25c351d6b1db9090e355c94537efe6f40d39f72&vid=a25c351d6b1db9090e355c94537efe6f40d39f72&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %