Stampa…

Etile acetoacetato ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA

A0649-25G A0649-500G
TCIAA0649-25GEA 17 EUR
TCIAA0649-25G TCIAA0649-500G
Etile acetoacetato ≥98.0% (by GC)
Etile acetoacetato
Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130,14 g/mol
Punto di ebollizione: 184°C
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1,0188 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 75°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009199
CAS Number: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 14,03758
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44cb704dc6f8ecaaee0805da8c4000670b3bee73&vid=44cb704dc6f8ecaaee0805da8c4000670b3bee73&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR