Stampa…
Methyl pyruvate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0580-25ML P0580-500ML
TCIAP0580-25MLEA 17 EUR
TCIAP0580-25ML TCIAP0580-500ML
Methyl pyruvate ≥97.0% (by GC)
Methyl pyruvate
Formula: C₄H₆O₃
Punto di ebollizione: 138°C
Densità: 1,154 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 39°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008754
CAS Number: 600-22-6
EINECS: 209-987-4
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e689b39c787238ba71b2534ba8701f6e5daa49e2&vid=e689b39c787238ba71b2534ba8701f6e5daa49e2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %