Stampa…
Ethyl pyruvate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0891-25ML P0891-500ML P0891-100ML
TCIAP0891-25MLEA 16 EUR
TCIAP0891-25ML TCIAP0891-500ML TCIAP0891-100ML
Ethyl pyruvate ≥97.0% (by GC)
Ethyl pyruvate
Formula: C₅H₈O₃
Punto di ebollizione: 142°C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 51°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009123
CAS Number: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,08021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a81401d537521c3d159ae1ae85aafe70deb332bb&vid=a81401d537521c3d159ae1ae85aafe70deb332bb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 97.0 %