Stampa…
Acetoacetanilide ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
A0046-25G A0046-500G
TCIAA0046-25GEA 16 EUR
TCIAA0046-25G TCIAA0046-500G
Acetoacetanilide ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen)
Acetoacetanilide
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 129 °C (32 -rr)
Punto di fusione: 130…132 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008780
CAS Number: 102-01-2
EINECS: 202-996-4
Merck Index: 14,00058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f91d6aada24729f8c2909e6344b0f7f0b6ceecf8&vid=f91d6aada24729f8c2909e6344b0f7f0b6ceecf8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency