Ethyl chlorodifluoroacetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₅ClF₂O₂ Punto di ebollizione: 96°C Densità: 1,253 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00013662 CAS Number: 383-62-0 EINECS: 206-850-0 UN: 2924 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |