Stampa…
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
C1311-25G C1311-5G
TCIAC1311-25GEA 134 EUR
TCIAC1311-25G TCIAC1311-5G
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide ≥98.0% (by GC)
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide
Formula: C₈H₇ClFNO
Peso molecolare: 187,6 g/mol
Punto di ebollizione: 332 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117 °C
MDL Number: MFCD00042594
CAS Number: 399-35-9
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C