Stampa…
Ethyl bromofluoroacetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B1673-25G B1673-5G
TCIAB1673-25GEA 127 EUR
TCIAB1673-25G TCIAB1673-5G
Ethyl bromofluoroacetate ≥98.0% (by GC)
Ethyl bromofluoroacetate
Formula: BrFCHCOOCH₂CH₃
Punto di ebollizione: 68°C
Densità: 1,55866 g/cm³ (17 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042095
CAS Number: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34958b6d39d49db50b92b45a57ca22865ccf3022&vid=34958b6d39d49db50b92b45a57ca22865ccf3022&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %