Ethyl bromodifluoroacetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
BrF₂CCOOCH₂CH₃ Punto di ebollizione: 112 °C (1013 hPa) Densità: 1,5926 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 21°C |
MDL Number:
MFCD00042069 CAS Number: 667-27-6 EINECS: 211-567-0 UN: 2924 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |