Bromoacetyl bromide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
BrCH₂COOBr Punto di ebollizione: 150°C Densità: 2,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000115 CAS Number: 598-21-0 EINECS: 209-923-5 UN: 2513 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |