Stampa…
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (S)-(-)-1-Feniletilamina
P0793-25ML P0793-500ML P0793-100ML
TCIAP0793-25MLEA 32 EUR
TCIAP0793-25ML TCIAP0793-500ML TCIAP0793-100ML
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina ≥98.0% (by GC)
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 84°C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064406
CAS Number: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38ce516b11b5e2fa12b9ee5378ea97b92c26d51e&vid=38ce516b11b5e2fa12b9ee5378ea97b92c26d51e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific gravity (20/20) 0.9510 to 0.9560