Stampa…

(R)-(+)-α-Metilbenzilamina ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: (R)-(+)-1-Feniletilamina

P0794-25ML P0794-500ML P0794-100ML
TCIAP0794-25MLEA 31 EUR
TCIAP0794-25ML TCIAP0794-500ML TCIAP0794-100ML
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina ≥99.0% (by GC)
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 85°C
Punto di fusione: 32,5 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064405
CAS Number: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9074e348f042639b9094ac142701e2f83761b174&vid=9074e348f042639b9094ac142701e2f83761b174&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +37.0 to +41.0 deg (neat)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR