(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₁₃NO Punto di ebollizione: 88°C Punto di fusione: 31…32 °C Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064296 CAS Number: 2026-48-4 EINECS: 217-975-5 |
|
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +15.0 to +19.0 deg (C=10, EtOH) |