Stampa…
L(+)-Valina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Synonyms: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
V0014-25G V0014-500G V0014-100G
TCIAV0014-25GEA 16 EUR
TCIAV0014-25G TCIAV0014-500G TCIAV0014-100G
L(+)-Valina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Valina
Formula: C₅H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86 °C
Densità: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064220
CAS Number: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 14,09909
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8144a53237d5f3b1e8441e982986a56c841a9fb&vid=a8144a53237d5f3b1e8441e982986a56c841a9fb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency