Stampa…
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiolo ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: L(+)-2,3-Butandiolo, (S,S)-(+)-2,3-Butandiolo
B1343-1G B1343-100MG
TCIAB1343-1GEA 124 EUR
TCIAB1343-1G TCIAB1343-100MG
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiolo ≥97.0% (by GC)
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 90,12 g/mol
Punto di ebollizione: 182°C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 85°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063648
CAS Number: 19132-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6fa87e382cbf2fbe97eeacf820dda5dd6578f65&vid=f6fa87e382cbf2fbe97eeacf820dda5dd6578f65&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%