Stampa…
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiolo ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B1161-1G B1161-5G
TCIAB1161-1GEA 51 EUR
TCIAB1161-1G TCIAB1161-5G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiolo ≥97.0% (by GC)
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 80°C
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 85°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064267
CAS Number: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9
Merck Index: 13,01567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deed47ce80da158ba72a1104db79df4cef9bb4ac&vid=deed47ce80da158ba72a1104db79df4cef9bb4ac&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%