(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₁₁NO Punto di ebollizione: 178°C Punto di fusione: –2 °C Densità: 0,947 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 79°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064418 CAS Number: 5856-62-2 EINECS: 227-475-9 UN: 3267 ADR: 8,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +9.0 to +11.0 deg (neat) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...