Stampa…
L(+)-Cisteina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: H-Cys-OH, (R)-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
C0515-500G C0515-25G C0515-100G
TCIAC0515-500GEA 242 EUR
TCIAC0515-500G TCIAC0515-25G TCIAC0515-100G
L(+)-Cisteina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Cisteina
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Peso molecolare: 121,16 g/mol
Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064306
CAS Number: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18c6aa52258fd0589bca5410f86cd76c6a5dbdf5&vid=18c6aa52258fd0589bca5410f86cd76c6a5dbdf5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.3 to +9.2 deg (C=8, 1mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency