Stampa…
N-Acetil-L-cisteina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Acetylcysteine, (R)-(+)-N-Acetylcysteine, (R)-2-Acetamido-3-mercaptopropanoic acid, Ac-Cys-OH
A0905-250G A0905-25G
TCIAA0905-250GEA 126 EUR
TCIAA0905-250G TCIAA0905-25G
N-Acetil-L-cisteina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-Acetil-L-cisteina
Formula: C₅H₉NO₃S
Peso molecolare: 163,2 g/mol
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 106…108 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004880
CAS Number: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 14,00088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c915965cb9ac4879e8a5e3e1db56e9d4a957f953&vid=c915965cb9ac4879e8a5e3e1db56e9d4a957f953&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 113.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +27.0 deg (C=5, JPC Method)