Iridium(III) chloride hydrate
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
Cl₃Ir·xH₂O Densità: 5,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149750 CAS Number: 14996-61-3 EINECS: 233-044-6 Merck Index: 14,05088 |
|
Appearance | Yellow to Dark green to Black powder to crystal |
Iridium | 50.0 to 56.0 % |
Water | max. 15.0 % |