Stampa…
3,5-Diidrossitoluene monoidrato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Metilresorcina monoidrato, Orcina monoidrato
M0426-25G M0426-5G
TCIAM0426-25GEA 118 EUR
TCIAM0426-25G TCIAM0426-5G
3,5-Diidrossitoluene monoidrato ≥98.0% (by GC)
3,5-Diidrossitoluene monoidrato
Formula: C₇H₈O₂·1H₂O
Peso molecolare: 142,15 g/mol
Punto di ebollizione: 290 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 56…61 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (4 °C)
Flash Pt: 159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149092
CAS Number: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 14,06864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=760cc40d97604d9134fc7d21fd68a91d05570b63&vid=760cc40d97604d9134fc7d21fd68a91d05570b63&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Water 11.0 to 14.0 %