Stampa…
N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0063-25G N0063-5G
TCIAN0063-25GEA 87 EUR
TCIAN0063-25G TCIAN0063-5G
N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato
Formula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Punto di fusione: 190°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012556
CAS Number: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 14,06409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=171b1dc26629acda30c96622c7fb409f7d18055f&vid=171b1dc26629acda30c96622c7fb409f7d18055f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 7.0 %